S1899
N-Succinyl-Gly-Gly-Phe-p-nitroanilide
protease substrate, ≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
Suc-Gly-Gly-Phe-PNA
About This Item
Prodotti consigliati
product name
N-Succinyl-Gly-Gly-Phe-p-nitroanilide, protease substrate
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C23H25N5O8/c29-19(10-11-22(32)33)24-13-20(30)25-14-21(31)27-18(12-15-4-2-1-3-5-15)23(34)26-16-6-8-17(9-7-16)28(35)36/h1-9,18H,10-14H2,(H,24,29)(H,25,30)(H,26,34)(H,27,31)(H,32,33)
CFYIUBWVKZQDOG-UHFFFAOYSA-N
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.