Vai a
G1397
Gentamicin
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Gentamicin solution
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinonimo/i:
Gentamicin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 174.00
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’040.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
42020823
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
CHF 174.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Gentamicina, 50 mg/mL in deionized water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
microbial
Quality Segment
sterility
0.1 μm filtered
product line
BioReagent
form
liquid
potency
50-60 mg per mL
concentration
50 mg/mL in deionized water
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
colorless to light yellow
density
1.000 g/cm3
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC[C@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CN)CC[C@H]3N)[C@@H]2O.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](OC[C@]4(C)O)O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6O[C@@H](CC[C@H]6N)[C@@H](C)N)[C@@H]5O.CN[C@H](C)[C@@H]7CC[C@@H](N)[C@H](O7)O[C@@H]8[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]9OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]9O)[C@H]8O
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChI key
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
General description
La gentamicina, detta anche gentiomicina C, è un amminoglicoside naturalmente prodotto dai batteri Gram-negativi. Questo antibiotico agisce impedendo la sintesi delle proteine.[1] La gentamicina solfato impedisce la crescita dei batteri Gram positivi e Gram negativi, in vivo e in vitro. Nella coltura di tessuti, la gentamicina solfato viene utilizzata per inibire la crescita di vari ceppi di micoplasma.[2]
Application
La gentamicina solfato è un antibiotico ad ampio spettro utilizzato come agente di selezione (gene della resistenza alla gentamicina) nelle applicazioni di biologia molecolare e coltura cellulare.[3][4] Questo prodotto è formulato per contenere 50 mg/mL di gentamicina in acqua deionizzata ed è consigliato per l′uso nella coltura di cellule eucariotiche a un volume di 1 millilitro per litro.
La soluzione di gentamicina solfato è stata utilizzata come componente di diversi tipi di terreni di coltura.[5]
La soluzione di gentamicina è stata utilizzata come antibiotico nelle colture di cellule eucariotiche[6][7][8][9][10][11] e nelle colture batteriche.[12][13][14]
Biochem/physiol Actions
Modalità d′azione: La gentamicina inibisce la sintesi delle proteine legandosi alla subunità 30S del ribosoma.
Spettro antimicrobico: Include batteri Gram-negativi e Gram-positivi, compresi ceppi resistenti a tetraciclina, cloramfenicolo, kanamicina e colistina, in particolare ceppi di Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus e Streptococcus.
La gentamicina è consigliata per il trattamento della sepsi durante il trattamento di emergenza. È un′alternativa al ceftriaxone per il trattamento delle infezioni genitali.
Other Notes
La gentamicina è un complesso di amminoglicosidi prodotto dalla fermentazione di Micromonospora purpurea o M. echinospora. Si utilizza come il sale solfato. Sono presenti tre componenti; ognuno è costituito da cinque azoti basici e richiede cinque equivalenti dell′acido solforico per mole di gentamicina base.
Disclaimer
Il prodotto è stabile per 5 giorni a 37 °C e va conservato a 2-8 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G1264G36321289003
Gentamicina 50 mg/mL in deionized water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G1397
Gentamicina
Gentamicina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G1264
Gentamicina
Gentamicina potency: ≥590 I.U. Gentamicin base per mg
Sigma-Aldrich
G3632
Gentamicina
Gentamicina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1289003
Gentamicina
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycoplasma, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
concentration
50 mg/mL in deionized water
concentration
-
concentration
50 μg/mL in H2O (is the recommended working concentration for eukaryotic cell culture)
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gentamicina
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Hi, I have a query. Is G-1397 Gentamicin sulfate solution? Please provide the information of the powder form (CAS no) of this Gentamicin solution. We would like to order powder form. Thank you so much.
    1 answer
    1. The powder form of Gentamicin for use in Cell Culture is product G1264. See the link below to access this product page:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/g1264
      Additional Gentamicin product options may be reviewed at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/1405-41-0?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=1405-41-0&type=cas_number
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review