Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 60.20 |
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 132.00 |
500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 373.00 CHF 317.05 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Guanabenz acetate salt, powder
form
powder
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 10 mg/mL, alcohol: 50 mg/mL
originator
Wyeth
SMILES string
CC(O)=O.NC(=N)N\N=C\c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2N4.C2H4O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-13-14-8(11)12;1-2(3)4/h1-4H,(H4,11,12,14);1H3,(H,3,4)/b13-4+;
InChI key
MCSPBPXATWBACD-GAYQJXMFSA-N
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 10 mg/mL, alcohol: 50 mg/mL | solubility - | solubility water: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| color white | color - | color - | color - |
| Gene Information human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152) | Gene Information human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152) | Gene Information human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS3(4846) | Gene Information - |
| originator Wyeth | originator - | originator - | originator - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?