H7278
NG-Hydroxy-L-arginine acetate salt
Sinonimo/i:
NOHA acetate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
204 °C
Solubilità
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(O)=O.N[C@@H](CCCNC(=N)NO)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O3.C2H4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-9-6(8)10-13;1-2(3)4/h4,13H,1-3,7H2,(H,11,12)(H3,8,9,10);1H3,(H,3,4)/t4-;/m0./s1
VYMCYRPQICLHKC-WCCKRBBISA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3