Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 488.00 CHF 414.80 | |
| 5 x 5 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’390.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 414.80
Prezzo di listinoCHF 488.00Risparmia il 15%Nome del prodotto
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor from rat, GM-CSF, recombinant, expressed in E. coli
biological source
rat
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
>97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
0.03-0.1 ng/mL
quality
endotoxin tested
mol wt
14.7 kDa
packaging
pkg of 5X5 μg, pkg of 5 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
<1 EU/μg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... CSF2(116630), Csf2(116630)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source rat | biological source mouse | biological source human | biological source human |
| assay >97% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Datasheet
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| G0792-5UG | 04061833624296 |
| G0792-5X5UG | 04061833624302 |