Vai a
G019
Muscimol hydrobromide
≥98% (HPLC), GABAA receptor agonist, solid
Sinonimo/i:
5-Aminomethyl-3-hydroxyisoxazole hydrobromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 155.00
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 241.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 400.00
CHF 340.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’460.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N2O2 · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.01
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
CHF 155.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Muscimol hydrobromide, ≥98% (HPLC), solid
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white to tan
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[H].NCc1cc(O)no1
InChI
1S/C4H6N2O2.BrH/c5-2-3-1-4(7)6-8-3;/h1H,2,5H2,(H,6,7);1H
InChI key
OPZOJWHOZRKYQX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Muscimol hydrobromide is a GABAA receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAA Receptors and GABAC Receptors pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P0618A9111S143
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: soluble ~10 mg/mL at 60 °C (Sonicate), DMSO: soluble 12 mg/mL
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: 1.7 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL, ethanol: 6.3 mg/mL
color
off-white to tan
color
light brown
color
off-white to light tan
color
white to light tan
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Elina A K Jacobs et al.
Current biology : CB, 30(24), 4944-4955 (2020-10-24)
In many behavioral tasks, cortex enters a desynchronized state where low-frequency fluctuations in population activity are suppressed. The precise behavioral correlates of desynchronization and its global organization are unclear. One hypothesis holds that desynchronization enhances stimulus coding in the relevant
Andrew Miri et al.
Neuron, 95(3), 683-696 (2017-07-25)
Blocking motor cortical output with lesions or pharmacological inactivation has identified movements that require motor cortex. Yet, when and how motor cortex influences muscle activity during movement execution remains unresolved. We addressed this ambiguity using measurement and perturbation of motor
Mohammed Z Ariffin et al.
Frontiers in neuroanatomy, 11, 79-79 (2017-10-03)
Cholinergic mechanisms in supramammillary nucleus (SuM), especially the lateral SuM (lSuM) modulates septo-hippocampal neural activity. The lSuM, as compared to the contiguous medial SuM (mSuM) has relatively dense projections to hippocampus and cingulate cortex (Cg). In the present study, we
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
G019-5MG04061833623367
G019-100MG04061832082127
G019-10MG04061832082134
G019-25MG04061833623350