Vai a
G013
R(+)-Baclofen hydrochloride
solid
Sinonimo/i:
Arbaclofen hydrochloride, R(+)-β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic acid hydrochloride, STX209
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 206.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 621.00
CHF 527.85
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2’320.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12ClNO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.12
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
CHF 206.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
optical activity
[α]28/D +3.8°, c = 0.9 in methanol(lit.)
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: 26 mg/mL (Solutions may be stored for several weeks at 4 °C.)
SMILES string
Cl[H].NC[C@H](CC(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H12ClNO2.ClH/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14;/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14);1H/t8-;/m0./s1
InChI key
WMNUVYYLMCMHLU-QRPNPIFTSA-N
Gene Information
human ... GABBR1(2550)
mouse ... GABBR1(54393)
rat ... GABBR1(81657)
Application
R(+)-Baclofen hydrochloride has been used as a GABAB receptor agonist to study its effects on M43068-induced antinociception in rat models.[1] It has also been used as a GABAB receptor agonist to study its effects on amphetamine-induced behavior and neurochemical responses in rat striatum.
Biochem/physiol Actions
Baclofen is a derivative of γ-aminobutyric acid (GABA) and acts as a 4-aminobutanoic acid receptor (GABAB) agonist. It interacts stereospecifically with the GABA receptor and exhibits antispastic effects.Baclofen shows therapeutic effects against paroxysmal pain of trigeminal neuralgia and spinal spasticity. R(+)-Baclofen is a more active enantiomer.
Other Notes
Same enantiomer as R(−)-baclofen free base.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1682P118B5399
Baclofen Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1682
Baclofen
Phaclofen solid
Sigma-Aldrich
P118
Phaclofen
(±)-Baclofen ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
B5399
(±)-Baclofen
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
Gene Information
human ... GABBR1(2550)
mouse ... GABBR1(54393)
rat ... GABBR1(81657)
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568)
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568)
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568)
rat ... Gabbr1(81657), Gabra2(29706)
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
optical activity
[α]28/D +3.8°, c = 0.9 in methanol(lit.)
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: 26 mg/mL (Solutions may be stored for several weeks at 4 °C.)
solubility
-
solubility
0.1 M HCl: 13.3 mg/mL, methanol: 19.3 mg/mL, DMSO: insoluble
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
G013-100MG04061833623213
G013-25MG04061833623220