Vai a
F8630
Fibrinogeno
Type I-S, 65-85% protein (≥75% of protein is clottable)
Sinonimo/i:
Fattore I
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-598-6
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
bovine plasma
Mol wt:
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine plasma
Quality Segment
type
Type I-S
form
powder
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
concentration
65-85% (biuret)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
Application
Il fibrinogeno è stato usato in studi di terapie emostatiche in pazienti in chirurgia o affetti da grandi traumi. Questi studi hanno dimostrato che il fibrinogeno potrebbe rivelarsi superiore per fermare perdite di sangue in confronto a plasma fresco congelato (FFP).
Biochem/physiol Actions
Il fibrinogeno è una proteina di fase acuta che fa parte della cascata della coagulazione. Il risultato finale della cascata è la produzione di trombina che converte il fibrinogeno in fibrina. La trombina proteolizza rapidamente il fibrinogeno con rilascio di fibrinopeptide A. La perdita di questo piccolo peptide non è sufficiente a rendere insolubile la molecola di fibrina risultante, ma essa tende a formare complessi con le molecole di fibrina e fibrinogeno adiacenti. La trombina poi scinde un secondo peptide, il fibrinopeptide B, dalla fibrina e i monomeri di fibrina creati polimerizzano in seguito spontaneamente formando un gel insolubile. La fibrina polimerizzata è tenuta insieme da forze non covalenti ed elettrostatiche, è stabilizzata dall′enzima stabilizzante la fibrina, il fattore XIIIa, che è prodotto dall′azione della trombina sul fattore XIII. Gli aggregati insolubili di fibrina (coaguli) e le piastrine aggregate bloccano poi le pareti del vaso danneggiato e impediscono l′ulteriore sanguinamento. La quantità di fibrinogeno nel plasma può servire da indicatore aspecifico di una eventuale presenza di un processo infiammatorio nell′organismo. Il fibrinogeno originato da qualsiasi mammifero sarà scisso dalla trombina di un qualunque mammifero.
Proteina di fase acuta che è parte della cascata delle proteine della coagulazione.
Physical form
Contiene ~10% di citrato sodico e ~15% di cloruro di sodio.
Preparation Note
Il modo ottimale per solubilizzare il fibrinogeno è di stratificarlo sopra una soluzione fisiologica tiepida (37 ºC), dato che il fibrinogeno è insolubile in acqua. La concentrazione salina può restare fra 0,85 e 0,9%. La soluzione fibrinogeno/salina può essere agitata dolcemente non con un vortex. Il fibrinogeno si scioglierà lentamente per dare una soluzione poco trasparente. Il fibrinogeno può essere filtrato sterilmente, ma non si possono usare filtri da 0,1 μm. È suggerito un filtro da 0,2 μm, sotto pressione positiva usando una siringa e un filtro a “bottone”. La filtrazione sotto vuoto non si può impiegare perché condurrebbe alla rottura della molecola durante la filtrazione.
Analysis Note
Proteina determinata da biureto
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F4883341573341576-M
Fibrinogeno Type I-S, 65-85% protein (≥75% of protein is clottable)
Sigma-Aldrich
F8630
Fibrinogeno
Fibrinogeno 35-65% protein (≥90% of protein is clottable).
Sigma-Aldrich
F4883
Fibrinogeno
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
bovine plasma
biological source
human plasma
biological source
-
biological source
human plasma
concentration
65-85% (biuret)
concentration
35-65% protein (biuret)
concentration
-
concentration
-
mol wt
α-chain 63.5 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa, β-chain 56 kDa
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
mol wt
-
mol wt
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized
form
lyophilized
UniProt accession no.
P02676, P02672, P12799
UniProt accession no.
P02671, P02675, P02679
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is it ok to use PBS to reconstitute? PBS has 0.9% saline. After reconstitution can I freeze/thaw?
    1 answer
    1. Quality control has tested dissolving this product using 0.9% NaCl. Customer feedback indicates that some lots may precipitate when using PBS for dissolution. The optimal way to solubilize fibrinogen is to layer it on top of warm (37 °C) saline. Fibrinogen does not dissolve in water. The saline concentration can be in the range of 0.85-0.9%. The fibrinogen-saline solution can be gently agitated but must not be vortexed. Fibrinogen will slowly dissolve to give a hazy solution. Fibrinogen may be sterile-filtered, but may not go through a 0.1 µm filter. A 0.2 µm filter is suggested, with positive pressure using a syringe and "button" filter. Vacuum filtration should not be used, since this will lead to a breakdown of the molecule during filtration.
      After sterile filtration, stock solutions of fibrinogen at 2.5 mg/ml may be stored refrigerated for about 1 week.
      Helpful?
  2. Il prodotto (fibrinogeno F8630-5g) viene venduto sterile? Grazie!
    1 answer
    1. This Fibrinogen product is not sterile. Currently, a sterile version of this material is not available. As noted in the 'DESCRIPTION' section, under 'Reconstitution, Fibrinogen may be sterile-filtered, but may not go through a 0.1 μm filter. A 0.2 μm filter is suggested, with positive pressure using a syringe and "button" filter. Vacuum filtration should not be used, since this will lead to the breakdown of the molecule during the filtration.