Vai a
F4523
Fast Red TR/Naphthol AS-MX
SIGMAFAST, fluorogenic, tablet
Sinonimo/i:
4-Chloro-2-methylbenzenediazonium / 3-Hydroxy-2-naphthoic acid 2,4-dimethylanilide phosphate tablets
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 sets
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 100.00
50 sets
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 578.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
CHF 100.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
SIGMAFAST Fast Red TR/Naphthol AS-MX Tablets, tablet, To prepare 10 mL
Quality Segment
form
tablet
storage temp.
−20°C
Application
Developed for use as a precipitating substrate for the detection of alkaline phosphatase activity in immunochemistry. Primary uses are in immunohistology, immunoblotting, or dot blotting. SIGMAFAST Fast Red TR/Naphthol AS-MX tablets contain 0.6 mM levamisole to block endogenous alkaline phosphatase activity. SIGMAFAST Fast Red TR/Naphthol AS-MX Tablets require no additional steps or buffers to prepare an active substrate solution.
SIGMAFAST Fast Red TR/Naphthol AS-MX tablets has been used in fluorescent in situ hybridization for the analysis of gene expression in neurons and synapses.[1]
Preparation Note
Each tablet set dissolved in 10 mL of deionized water yields a ready-to-use buffered solution.
Legal Information
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F4648D4293N2770
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
F4523-5SET04061835556830
F4523-50SET04061833617786