F4648
Fast Red TR/Naphthol AS-MX
SIGMAFAST™, fluorogenic, tablet
Sinonimo/i:
4-Chloro-2-methylbenzenediazonium / 3-Hydroxy-2-naphthoic acid 2,4-dimethylanilide phosphate tablets
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SIGMAFAST™ Fast Red TR/Naphthol AS-MX Tablets, tablet, To prepare 1 mL
Livello qualitativo
Stato
tablet
Solubilità
water: 1 tablet/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
- in alkaline phosphatase staining in organ sections
- for staining chondrogenic spheroids in immunohistochemistry studies
- for the detection of hybridization signals in in situ mRNA hybridization studies of human palatine tonsils sections
Ricostituzione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.