Vai a
F131
FPL 64176
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
2,5-Dimethyl-4-[2-(phenylmethyl)benzoyl]-1H-pyrrole-3-carboxlic acid methyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 335.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H21NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
CHF 335.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: >20 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.), H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1c(C)[nH]c(C)c1C(=O)c2ccccc2Cc3ccccc3
InChI
1S/C22H21NO3/c1-14-19(20(15(2)23-14)22(25)26-3)21(24)18-12-8-7-11-17(18)13-16-9-5-4-6-10-16/h4-12,23H,13H2,1-3H3
InChI key
MDMWHKZANMNXTF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Cacnb3(25297)
Biochem/physiol Actions
Potent Ca2+ channel (L-type) activator.
Legal Information
Manufactured and sold with permission from Astra Charnwood.
Disclaimer
Photosensitive
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0002SML1937SML2922
FPL 64176 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
F131
FPL 64176
C646 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0002
C646
SN-6 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1937
SN-6
SEW84 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2922
SEW84
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.), H2O: insoluble
solubility
DMSO: >25 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
F131-100MG04061832961606
F131-25MG04061832961613