Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 138.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 555.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
C646, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
red to brown
solubility
DMSO: >25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(-c2ccc(\C=C3\C(C)=NN(c4ccc(cc4)C(O)=O)C3=O)o2)c(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C24H19N3O6/c1-13-10-20(21(27(31)32)11-14(13)2)22-9-8-18(33-22)12-19-15(3)25-26(23(19)28)17-6-4-16(5-7-17)24(29)30/h4-12H,1-3H3,(H,29,30)/b19-12-
InChI key
HEKJYZZSCQBJGB-UNOMPAQXSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >25 mg/mL | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥5 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under C646
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?