Vai a
F0429
Flunixin meglumine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid meglumine salt, Banamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 134.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 422.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11F3N2O2·C7H17NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
491.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
255-836-0
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 134.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
mp
136.6-137.4 °C
solubility
H2O: freely soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.Cc1c(Nc2ncccc2C(O)=O)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3N2O2.C7H17NO5/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
InChI key
MGCCHNLNRBULBU-WZTVWXICSA-N
Application
Flunixin meglumine has been used as a nonsteroidal anti-inflammatory drug standard in electrospray ionization mass spectrometry (LC-ESI/MS).
Flunixin meglumine (IC50 = 1 nM) can be used as a drug for animals for the management of intestinal ischaemia, colic, and endotoxemia in horses.
Biochem/physiol Actions
Flunixin meglumine is a nonsteroidal anti-inflammatory drug, which blocks prostaglandin synthesis.
COX1, COX2 and PLA2 inhibitor non-narcotic analgesic, anti-pyretic, anti-inflammatory.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F5557A7106SML0530
Fasentin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
F5557
Fasentin
Azelnidipine ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
A7106
Azelnidipine
Clonixin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0530
Clonixin
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
H2O: freely soluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flunixin meglumine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)