Vai a
A7106
Azelnidipine
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
2-Amino-1,4-dihydro-6-methyl-4-(3 nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3-[1-(diphenylmethyl)-3-azetidinyl] 5-(1-methylethyl) ester, CS-905, RS-9054
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 153.00
CHF 130.05
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 690.00
CHF 586.50
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H34N4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
582.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 130.05
Prezzo di listinoCHF 153.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Daiichi-Sankyo
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)OC(=O)C1=C(C)NC(N)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC3CN(C3)C(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C33H34N4O6/c1-20(2)42-32(38)27-21(3)35-31(34)29(28(27)24-15-10-16-25(17-24)37(40)41)33(39)43-26-18-36(19-26)30(22-11-6-4-7-12-22)23-13-8-5-9-14-23/h4-17,20,26,28,30,35H,18-19,34H2,1-3H3
InChI key
ZKFQEACEUNWPMT-UHFFFAOYSA-N
Application
Azelnidipine is a novel dihydropyridine derivative, a L-type calcium channel blocker, and an antihypertensive. Acute administration of azelnidipine prevents a sudden drop of cardiac function after acute stress. Azelnidipine may have a protective role in inflammation associated with atherosclerosis.
Biochem/physiol Actions
Azelnidipine is a L-type calcium channel blocker; antihypertensive.
Azelnidipine, a novel dihydropyridine derivative, is a L-type calcium channel blocker and antihypertensive. Unlike other L-type calcium channel blockers, azelnidipine causes minimal stimulation of the sympathetic nervous system despite its significant depressor effect. Azelnidipine may have a protective role in inflammation in atherosclerosis.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Daiichi-Sankyo. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N7634N0165B6813
Azelnidipine ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
A7106
Azelnidipine
Nifedipine ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
N7634
Nifedipine
Nisoldipine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
N0165
Nisoldipine
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
originator
Daiichi-Sankyo
originator
Bayer
originator
Bayer
originator
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)