Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 0.5 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 96.30 CHF 81.85 | |
| 1 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 195.00 | |
| 2 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 269.00 CHF 228.65 |
Informazioni su questo articolo
CHF 81.85
Prezzo di listinoCHF 96.30Risparmia il 15%biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| technique(s) direct immunofluorescence: 1:32 | technique(s) direct ELISA: 1:7,000-1:21,000 | technique(s) immunofluorescence: 1:16-1:32 using Hep2 cells | technique(s) immunofluorescence: 1:32-1:64 using Hep2 cells |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum |
| conjugate FITC conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Human IgG (γ-chain specific)−FITC antibody produced in goat
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Datasheet
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F0132-1ML | 04061833610831 |
| F0132-2ML | 04061837516283 |
| F0132-.5ML | 04061833610800 |