Vai a
E9030
Endoglycoceramidase II from Rhodococcus sp.
aqueous solution
Sinonimo/i:
EGCase, ceramide glycanase, glycosyl-N-acetyl-sphingosine 1,1-β-D-glucanohydrolase, oligoglycosylglucosyl(1↔1)ceramide glycohydrolase, oligoglycosylglucosylceramide glycohydrolase
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 pkg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 723.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numero CE:
MDL number:
Recombinant:
expressed in E. coli
CHF 723.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
conjugate
(Lipid-linked)
form
solution
mol wt
58.9 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Endoglycoceramidase II from Rhodococcus sp. has been used in a study to assess the differentiation of glycosphingolipid-derived glycan structural isomers by liquid chromatography and mass spectrometry. Endoglycoceramidase II from Rhodococcus sp. has also been used in a study to investigate structural and mechanistic analyses of endo-glycoceramidase II.
Physical form
Solution in 20 mM sodium acetate buffer, pH 6.0, containing 0.2% BSA and 0.1% Lubrol PX.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1 μmol of asialo-GM1 per min at 37 °C at pH 5.0.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAE0098L2524SAE0158
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
form
solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
mol wt
58.9 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
E9030-100MUN04061832843483