Vai a
E1510
Bromuro di etidio
BioReagent, Molecular Biology, 10 mg/mL in H2O
Sinonimo/i:
3,8-diamino-5-etil-6-fenilfenantridinio bromuro, Bromuro di omidio, EtBr
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 112.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20BrN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.31
UNSPSC Code:
41105322
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3642536
CHF 112.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
concentration
10 mg/mL in H2O
technique(s)
electrophoresis: suitable
suitability
suitable for gel electrophoresis
SMILES string
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChI key
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Application
La soluzione di bromuro di etidio è stata usata:
  • come colorante per visualizzare cellule U937 e valutarne la vitalità
  • per individuare i prodotti della reazione a catena della polimerasi[1]
  • nel saggio di ritardo del gel basato sull′elettroforesi su gel di agarosio
Il bromuro di etidio (EtBr) è il più usato tra i coloranti degli acidi nucleici per la PAGE o l′elettroforesi su gel di agarosio. La fluorescenza di EtBr aumenta di 21 volte quando si lega all′RNA a doppio filamento e di 25 volte quando si lega al DNA a doppio filamento così che con una bassa concentrazione del colorante (10 μg/mL) non è necessario decolorare il fondo. Il bromuro di etidio è stato usato in numerosi saggi fluorimetrici per gli acidi nucleici. È stato dimostrato il legame con il DNA a singolo filamento (anche se non altrettanto forte) e con il DNA a triplo filamento. Per la sua capacità di legarsi al DNA, il bromuro di etidio è un inibitore della DNA polimerasi.
Biochem/physiol Actions
Il bromuro di etidio si frappone al DNA e all′RNA a doppio filamento e agisce come mutageno frameshift. Può essere usato anche insieme ad arancio di acridina per differenziare le cellule vitali, apoptotiche e necrotiche.
Preparation Note
Per colorare un gel dopo l′elettroforesi, diluire un campione della soluzione madre con acqua a 0,5 μg/mL e incubare il gel per 15-30 minuti. La decolorazione, di solito non necessaria, si può eseguire in acqua per 15 minuti, se si deve ridurre il fondo. Si possono quindi rilevare le bande di DNA con l′illuminatore UV (lunghezza d′onda 254 nm). È anche possibile incorporare nel gel il bromuro di etidio, eseguire il tampone a 0,5 μg/mL e visualizzarlo immediatamente dopo l′elettroforesi.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E138546067E7637
suitability
suitable for gel electrophoresis
suitability
suitable for gel electrophoresis
suitability
-
suitability
suitable for gel electrophoresis
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
concentration
10 mg/mL in H2O
concentration
500 μg/mL in H2O
concentration
~1% in H2O
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromuro di etidio
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Muta. 2
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf