Vai a
E1286
Eeyarestatin I
synthetic (organic), ≥98% (HPLC), ERAD inhibitor, powder
Sinonimo/i:
3-(4-Chlorophenyl)-4-[[[(4-chlorophenyl)amino]carbonyl]hydroxyamino]-5,5-dimethyl-2-oxo-1-imidazolidineacetic acid 2-[3-(5-nitro-2-furanyl)-2-propen-1-ylidene]hydrazide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 323.00
CHF 274.55
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H25Cl2N7O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
630.44
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.77
CHF 274.55
Prezzo di listinoCHF 323.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Eeyarestatin I, ≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)N2C(C(N(C2=O)CC(=O)NN=CC=Cc4[o]c(cc4)[N+](=O)[O-])(C)C)N(O)C(=O)Nc3ccc(cc3)Cl
InChI
1S/C27H25Cl2N7O7/c1-27(2)24(35(40)25(38)31-19-9-5-17(28)6-10-19)34(20-11-7-18(29)8-12-20)26(39)33(27)16-22(37)32-30-15-3-4-21-13-14-23(43-21)36(41)42/h3-15,24,40H,16H2,1-2H3,(H,31,38)(H,32,37)
InChI key
JTUXTPWYZXWOIB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Eeyarestatin I is a potent inhibitor of endoplasmic reticulum associated protein degradation (ERAD). Specifically targets the p97-associated deubiquinating process (PAD) and inhibits ataxin-3 (atx3)-dependent deubiquitination.
Eeyarestatin I is a potent inhibitor of endoplasmic reticulum associated protein degradation (ERAD). Specifically targets the p97-associated deubiquinating process (PAD) and inhibits ataxin-3 (atx3)-dependent deubiquitination. Also inhibits Sec61-mediated protein translocation at the ER. Displays cytotoxic activity preferentially against cancer cells; induces cell death via the proapoptotic protein NOXA.
Eeyarestatin I or Eer1 promotes transcriptional activation of the pro-apoptotic protein NOXA by inducing activation of the NOXA transcription factors ATF3 and ATF4 and by inhibiting the degradation of histone H2A by blocking its ubiquitination. [1]
Other Notes
This product is a mixture of E/Z imine isomers
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3644SML2993SML3503
Eeyarestatin I ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
E1286
Eeyarestatin I
JR-AB2-011 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3644
JR-AB2-011
JH-RE-06 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2993
JH-RE-06
EN523 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3503
EN523
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eeyarestatin I
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
E1286-10MG04061833234358