Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 233.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41105300
Material:
polyester
Sterility:
non-sterile
CHF 233.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
polyester
description
Film 7 mil (0.2 mm) Thickness
sterility
non-sterile
sheet W × L
85 mm × 100 mm
General description
- Gels cast on the electrophoresis film remain permanently attached to the film during electrophoresis, staining and drying
- Handling of thin agarose gels is much easier when attached to electrophoresis film
- Gels attached to electrophoresis film remain flexible after drying
Application
Electrophoresis film is a flexible, transparent polyester film specifically designed to support agarose gels. Ideal for casting horizontal agarose gels for immunoelectrophoresis and immunodiffusion. One side has been treated with a hydrophilic coating, which enhances adhesion with aqueous agarose gel media.
Disclaimer
Fluorescence may be exhibited under ultraviolet light which may interfere with some fluorimetric detection methods.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| material polyester | material polyester | material - | material - |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
| description Film 7 mil (0.2 mm) Thickness | description Film 7 mil (0.2 mm) Thickness | description multipurpose agarose | description - |
| sheet W × L 85 mm × 100 mm | sheet W × L - | sheet W × L - | sheet W × L - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Electrophoresis film for agarose gels
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?