Vai a
AGRMP-RO
Roche
Agarosio MP
powder, pkg of 100 g (11388983001), pkg of 500 g (11388991001)
Sinonimo/i:
agarosio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 348.00
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1160.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
CHF 348.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
algae (seaweed)
description
multipurpose agarose
form
powder
packaging
pkg of 100 g (11388983001), pkg of 500 g (11388991001)
manufacturer/tradename
Roche
impurities
0.090 sulphate
color
white
mp
38 °C
solubility
water: 10 g/L at 80 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Canonical SMILES: C1C2C(C(O1)C(C(O2)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC4C(C5C(C(O4)CO5)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)O)OIsomeric SMILES: C1[C@H]2[C@H]([C@@H](O1)[C@@H]([C@@H](O2)O)O)O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](O3)CO)O)O[C@H]4[C@H]([C@H]5[C@@H]([C@@H](O4)CO5)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](O6)CO)O)O)O)O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
L′agarosio si ricava dalle alghe e contiene unità ripetute di agarobiosio. Durante la formazione del gel di agarosio, i polimeri si aggregano formando una rete con pori di diverse dimensioni. Per separare il DNA nell′elettroforesi in gel di agarosio si sfrutta questa proprietà.[1]
Application
L′agarosio MP, un agarosio multifunzione, è stato sviluppato per l′elettroforesi analitica e preparatoria degli acidi nucleici e per la separazione del DNA ad alto peso molecolare per mezzo di elettroforesi in campo pulsato (PFGE). È usato anche per l′elettroforesi preparatoria e il recupero quantitativo del DNA biologicamente attivo. L′agarosio MP è stato anche usato insieme ad altri supplementi per la conservazione di embrioni in diversi stadi di sviluppo.[2]
Features and Benefits
  • Forza del gel elevata: i geli di agarosio NP danno prova di una forza elevata, anche a basse concentrazioni Ciò assicura dei gel resistenti per risultati affidabili in elettroforesi.
  • Applicazioni versatili: l′agarosio MP è utile nell′analisi di campioni di varia natura, comprese le molecole ad alto peso molecolare.
  • Migrazione rapida senza limitazioni: anche a basse concentrazioni i geli di agarosio MP facilitano la migrazione rapida delle grandi molecole di DNA senza limitazioni di rilievo, determinando una separazione efficiente.
  • Compatibilità con l′elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE): l′agarosio MP è particolarmente adatto all′elettroforesi in campo pulsato in quanto consente di separare molecole di DNA di grandi dimensioni in tempi brevi, conservando l′elevata risoluzione necessaria ad un′analisi efficace.
Analysis Note
Absence of DNase: none detected according to the current Quality Control procedures.
Absence of RNase: none detected according to the current Quality Control procedures.
Other Notes
L′agarosio MP può produrre gel a elevata concentrazione (per es. la concentrazione di un gel di agarosio MP all′1% è ?1800 g/cm2). Anche i gel con basse concentrazioni di agarosio MP hanno una forza sufficiente per essere utilizzati nell′elettroforesi. La matrice di agarosio di questi gel a bassa concentrazione consente alle molecole con elevato peso molecolare di migrare rapidamente senza restrizioni significative.
L′agarosio MP è particolarmente adatto all′elettroforesi in campo pulsato in quanto consente di separare grandi molecole di DNA in tempi brevi, conservando l′elevata risoluzione necessaria per un′analisi efficace.
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AGRLE-ROA6013A0576
Agarosio MP powder, pkg of 100 g (11388983001), pkg of 500 g (11388991001)
Roche
AGRMP-RO
Agarosio MP
Agarose LE low electroendosmosis
Roche
AGRLE-RO
Agarose LE
Agarosio Type I, low EEO
Sigma-Aldrich
A6013
Agarosio
Agarosio Low EEO
Sigma-Aldrich
A0576
Agarosio
biological source
algae (seaweed)
biological source
algae (seaweed)
biological source
algae (Gelidium & Gracilaria)
biological source
-
solubility
water: 10 g/L at 80 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
15-25°C, 20-25°C
storage temp.
20-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
38 °C
mp
-
mp
-
mp
86.5-89.5  °C
impurities
0.090 sulphate
impurities
-
impurities
≤10% water
impurities
≤7% water
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)