Vai a
D8375
2-deossi-D-glucosio
≥98% (GC), crystalline
Sinonimo/i:
2-desossiglucosio, 2-deossi-D-arabinoesoso
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 42.10
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 110.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 376.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’510.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 3’280.00
CHF 2’460.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-823-0
Beilstein/REAXYS Number:
1723331
MDL number:
CHF 42.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥98% (GC)
form
crystalline
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, inhibition assay: suitable
color
white to off-white
mp
146-147 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.250 g/5mL
application(s)
clinical research
life science and biopharma
metabolomics
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
InChI key
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
General description
Il 2-deossi-D-glucosio, un analogo non metabolizzabile del glucosio, che inibisce la glicolisi agendo sull′esochinasi, l′enzima che catalizza lo stadio più lento della glicolisi. Una volta fosforilato a 2-DG-P dall′esochinasi, si accumula nella cellula, svuotando le riserve cellulari di ATP. Questo approccio, efficace nel privare di nutrimento e uccidere le cellule cancerose, è altresì in grado di inibire la proliferazione di cellule virali che facciano affidamento sulla glicolisi per la propria riproduzione. Questa versatile molecola trova applicazione nella ricerca sul cancro, in virologia, metabolomica e biochimica.
Application
Il 2-deossi-D-glucosio (2-DG) è usato nella ricerca sulla dieta aglicidica per invocare e studiare i processi di risposta della controregolazione (CRR). Il 2-deossi-D-glucosio è usato nello sviluppo di strategie anticancro che coinvolgono la radio- e la chemiosensibilizzazione e lo stress ossidativo.
Biochem/physiol Actions
Il 2-deossi-D-glucosio (2-deossiglucosio) è un analogo del glucosio che inibisce la glicolisi agendo sull′esochinasi, lo stadio lento della glicolisi. È fosforilato dall′esochinasi a 2-DG-P che non può essere ulteriormente metabolizzato dalla fosfoglucosio isomerasi. Ciò comporta l′accumulo di 2-DG-P nella cellula e la deplezione dell′ATP cellulare. In vitro, il 2-deossiglucosio ha dimostrato di indurre l′autofagia, aumentare la produzione di ROS e attivare la AMPK.
Features and Benefits
  • Composto di elevata purezza impiegabile in un′ampia varietà di applicazioni di ricerca
Packaging
Flacone di vetro senza fondo. Il contenuto è all′interno di un cono fuso inserito.
Other Notes
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di monosaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D6134D3179M0285
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, inhibition assay: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 0.250 g/5mL
solubility
H2O: soluble 330 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
form
crystalline
form
crystalline
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-deossi-D-glucosio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Matthew E Mead et al.
mSphere, 4(1) (2019-02-23)
Aspergillus fischeri is closely related to Aspergillus fumigatus, the major cause of invasive mold infections. Even though A. fischeri is commonly found in diverse environments, including hospitals, it rarely causes invasive disease. Why A. fischeri causes less human disease than
Alfredo J Ibáñez et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(22), 8790-8794 (2013-05-15)
Single-cell level measurements are necessary to characterize the intrinsic biological variability in a population of cells. In this study, we demonstrate that, with the microarrays for mass spectrometry platform, we are able to observe this variability. We monitor environmentally (2-deoxy-D-glucose)
Rosemarie Ungricht et al.
The Journal of cell biology, 209(5), 687-703 (2015-06-10)
Newly synthesized membrane proteins are constantly sorted from the endoplasmic reticulum (ER) to various membranous compartments. How proteins specifically enrich at the inner nuclear membrane (INM) is not well understood. We have established a visual in vitro assay to measure
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D8375-25G04061833589472
D8375-5G04061833589489
D8375-10MG04061833589458
D8375-100G04061833589441
D8375-1G04061833589465
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Does this help fight herpe virus
    1 answer
    1. 2-Deoxy-D-glucose (2-DG) is an compound that has been studied as an antiviral agent against herpes simplex virus (HSV-1 and HSV-2)l, it is suitable for research applications. This product has not been used specifically in HSV-1 or HSV-2 applications.
      Please note that this product is not suitable for human or animal consumption. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Can 2DG here (D8375) be dissolved in DMSO? For the same, D6134, product you mention down in the comments' section "The chemical can be solubilized in DMSO (up to 190 mg/ml)". Also, can I dilute the product in situ, directly inside the container?
    1 answer
    1. Both the D8375 and the D6134 should be soluble in DMSO, according to published literature. The D6134 is a purified version of the D8375. The solubility rates may differ. Note that the solubility information cited in the link below has not been verified.
      http://www.plantcell.org/content/14/6/1293.full)