Vai a
D7938
DBO-83
solid
Sinonimo/i:
3-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13ClN4 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.61
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
solid
form
solid
solubility
H2O: 38 mg/mL
SMILES string
Cl.Cl.Clc1ccc(nn1)N2C[C@@H]3CC[C@H](C2)N3
InChI
1S/C10H13ClN4.2ClH/c11-9-3-4-10(14-13-9)15-5-7-1-2-8(6-15)12-7;;/h3-4,7-8,12H,1-2,5-6H2;2*1H/t7-,8+;;
InChI key
FMBGHZXNKMHVDT-QFHMQQKOSA-N
Biochem/physiol Actions
Novel nicotinic acetylcholine receptor agonist, structurally related to epibatidine, with antinociceptive properties in rodents.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Ghelardini, C., et al.
Drug Development Research, 40, 251-258 (1997)
Neuronal nicotinic acetylcholine receptors as novel drug targets.
G K Lloyd et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 292(2), 461-467 (2000-01-20)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D7938-5MG04061832090559