Vai a
D7400
2′-Deoxyadenosine monohydrate
≥99%, synthetic (organic), powder
Sinonimo/i:
9-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)adenine, Adenine deoxyriboside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 71.60
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 77.20
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 112.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 449.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 858.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13N5O3 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.26
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
213-488-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
91015
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
2-8°C
CHF 71.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2′-Deoxyadenosine monohydrate, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
solubility
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
OLXZPDWKRNYJJZ-RRKCRQDMSA-N
Application
2′-Deoxyadenosine monohydrate has been used:
  • as a component for nucleoside supplementation
  • as a standard for to estimate DNA global methylation rate in proliferating oil palm embryogenic suspensions
  • to reverse sterile alpha motif (SAM) and histidine-aspartate (HD) domain-containing protein (SAMHD1)
  • inhibition of human immunodeficiency virus (HIV-1) and hepatitis B virus (HBV)
Biochem/physiol Actions
2′-Deoxyadenosine (2′-dAdo), a deoxyribonucleoside, may be used by some cells as an energy source under energy stress conditions and to affect cAMP levels. 2′-dAdo is used in comparison studies of the functions of adenosine analogues on various biological processes.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D8668D5287D0901
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98%
assay
99-100%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M Nakamura et al.
The Journal of biological chemistry, 257(23), 13945-13950 (1982-12-10)
Regulation of glucose metabolism in glycolysis by round spermatids was studied. Assay of activities of 11 glycolytic enzymes in cell-free spermatid extracts showed that hexokinase, phosphofructokinase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase had the lowest activities. When the cells were incubated with glucose
O Magnus et al.
International journal of fertility, 38(2), 123-128 (1993-03-01)
To find differences in effect on sperm motility of agents that increase intracellular cAMP: manganese ion, methyl-isobutyl-xanthine (MIX), 2-deoxyadenosine, glucose, and Mn-MIX and Mn-glucose. Nine men with asthenozoospermia vs. fertile donors. Sperm was washed in Hepes-buffered saline, motility tested by
Michela Giannecchini et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 37(4), 797-808 (2005-02-08)
In this paper, we report that cells undergoing metabolic stress conditions may use the ribose moiety of nucleosides as energy source to slow down cellular damage. In fact, the phosphorolytic cleavage of the N-glycosidic bond of nucleosides generates, without energy
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D7400-1G04061826738429
D7400-250MG04061833048030
D7400-500MG04061833588475
D7400-25G04061833588468
D7400-5G04061833588482