Vai a
D6546
DMEM - high glucose
With sodium Bicarbonate, sodium pyruvate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - high glucose
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinonimo/i:
DME, DMEM
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Terreno Eagle modificato di Dulbecco - alto glucosio, With 4500 mg/L glucose, sodium pyruvate, and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
glucose: high
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Questo terreno di coltura DMEM-Hi ad alto glucosio è un terreno completo arricchito con piruvato di sodio. Si differenzia dalla formulazione DMEM-Hi originale in quanto la piridossina è sostituita dal piridossale. Il piridossale è un componente instabile dei terreni di coltura. Questo terreno di coltura deve essere integrato con L-glutammina o L-alanil-L-glutammina.
Application
Il terreno Eagle modificato di Dulbecco (DMEM) è una versione modificata del terreno basale Eagle (BME) che contiene concentrazioni quattro volte superiori di amminoacidi e vitamine. La formulazione originale conteneva 1000 mg/L di glucosio ed è stata utilizzata per coltivare cellule embrionali di topo. Da allora, il terreno è stato modificato in diversi modi per favorire le colture primarie di cellule di topo e pollo e di molte altre cellule normali e trasformate. Ognuno di questi terreni offre una diversa combinazione di L-glutammina e piruvato di sodio. Inoltre, i livelli di glucosio sono stati innalzati a 4500 mg/L, motivo per cui il terreno è denominato “DMEM/High”.
Preparation Note
Da integrare con 0,584 g/L di L-glutammina.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D6429D5796D5671
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
components
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
glucose: high
components
HEPES: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
components
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
components
L-glutamine: no
glucose: high
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
HEPES: no
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gloria Bonuccelli et al.
Oncotarget, 8(13), 20667-20678 (2017-02-23)
Here, we assembled a broad molecular "tool-kit" to interrogate the role of metabolic heterogeneity in the propagation of cancer stem-like cells (CSCs). First, we subjected MCF7 cells to "metabolic fractionation" by flow cytometry, using fluorescent mitochondrial probes to detect PCG1α
Maria Peiris-Pagès et al.
Aging, 11(14), 4801-4835 (2019-07-18)
Using proteomics analysis, we previously compared MCF7 breast cancer cells grown as 3D tumor spheres, with the same cell line grown as monolayers. Our results indicated that during 3D anchorage-independent growth, the cellular machinery associated with i) mitochondrial biogenesis and
Morag R Hunter et al.
Journal of molecular biology, 430(14), 2153-2163 (2018-05-21)
Multi-subunit tethering complexes control membrane fusion events in eukaryotic cells. Class C core vacuole/endosome tethering (CORVET) and homotypic fusion and vacuole protein sorting (HOPS) are two such complexes, both containing the Sec1/Munc18 protein subunit VPS33A. Metazoans additionally possess VPS33B, which
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D6546-24X500ML04061833587768
D6546-6X500ML04061833587782
D6546-500ML04061833587775
Questions
  1. Which DMEM media and glutamine products would you recommend for the PEA-13-97040311 cell line purchased from ECACC?
    1 answer
    1. According to ECACC, D6546 (DMEM) and G7513 (glutamine) are on the recommended product list for reagents required in cell culture applications.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. London, UK
    • Review 1
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    Things back to normal
    After the shortages because of Brexit/Covid its great everything is getting back to normal
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review