Vai a
D4788
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate sodium salt solution
≥99%, liquid
Sinonimo/i:
dATP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 μmol
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 113.00
0.1 mmol
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 352.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
EC Number:
217-662-3
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
CHF 113.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate sodium salt solution, 100 mM, pH 7
assay
≥99%
Quality Segment
form
liquid
concentration
100 mM
color
colorless
pH
7
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/q;+1/p-1/t5-,6+,7+;/m0./s1
InChI key
YJWCICGGRLOGEH-VWZUFWLJSA-M
General description
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate (dATP) is made up of a nucleobase attached to deoxyribose and a 5′-hydroxyl on the sugar bound to a chain of three phosphate residues. dATP is used by cells for synthesis of DNA by DNA polymerases.
Application
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate sodium salt solution has been used in the detection of apoptotic cells by the terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) technique. It has also been used to induce oligomerization of apoptotic protease activating factor-1 (Apaf-1) to form a large heptameric complex referred to as the apoptosome or Apaf-1 procaspase-9 apoptosome complex and to study its functions as a proteolytic-based molecular timer.[1]
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate sodium salt solution is used in DNA sysnthesis reactions such as PCR, DNA sequencing and molecular cloning techniques.
Other Notes
T4 DNA Ligaes is supplied in a solution containing 20 mM Tris-HCl(ph 7.5), 50mM KCl, 1mM DTT, and 50% (v/v) glycerol
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
11051440001D6920DATP-RO
dATP =98%, solution, 100 mM, suitable for DNA sequencing, suitable for DNA amplification
Roche
11051440001
dATP
dATP 99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM
Roche
DATP-RO
dATP
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥99%
assay
98%
assay
≥99%
assay
99% (dNTP)
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
solution
concentration
100 mM
concentration
100 mM
concentration
10 mM
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
colorless
color
-
color
colorless
color
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D4788-.1MMO04061833451014
D4788-25UMO04061833585696