D6920
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate sodium salt solution
10 mM
Sinonimo/i:
dATP
Scegli un formato
CHF 36.40
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 36.40
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
10 mM
Colore
colorless
Attività estranea
DNase, RNase, NICKase, none detected
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/q;+1/p-1/t5-,6+,7+;/m0./s1
YJWCICGGRLOGEH-VWZUFWLJSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Protocol using antibody mediated hot start polymerase with a red dye for easy gel loading. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.