Vai a
D0260
N6,2′-O-Dibutirril-adenosina 3′,5′-ciclica monofosfato
≥97% (HPLC), PKA activator, powder
Sinonimo/i:
AMP ciclico dibutirrile, Bucladesina, cAMP dibutirrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 65.70
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 185.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 493.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C18H23N5O8PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
491.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
241-059-4
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
CHF 65.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N6,2′-O-Dibutirril-adenosina 3′,5′-ciclica monofosfato, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.5% cyclic AMP and 2′-O-monobutyryl-cyclic AMP, ≤3% N6-monobutyryl-cyclic AMP
color
white
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCC(=O)Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3OC(=O)CCC
InChI
1S/C18H24N5O8P.Na/c1-3-5-11(24)22-16-13-17(20-8-19-16)23(9-21-13)18-15(30-12(25)6-4-2)14-10(29-18)7-28-32(26,27)31-14;/h8-10,14-15,18H,3-7H2,1-2H3,(H,26,27)(H,19,20,22,24);/q;+1/p-1/t10-,14-,15-,18-;/m1./s1
InChI key
KRBZRVBLIUDQNG-JBVYASIDSA-M
General description
Il dibutirriladenosina monofosfato ciclico (cAMP) imita l'attività del cAMP endogeno.Essendo lipofilo, è più permeabile alle cellule e presenta una maggiore resistenza all'idrolisi da parte della cAMP fosfodiesterasi. Il dibutirril cAMPinibisce le fosfodiesterasi e svolge un ruolo fondamentale come sonda nellevie di trasduzione del segnale.[1]
Application
È stato impiegato come componente del terreno di differenziazione per indurre la differenziazionedei neuroni dopaminergici da progenitori della lamina del pavimento.[2] Inoltre, è impiegatocomesupplemento nel DMEM: F12 per la coltura di cellule neuronali da cellule staminali pluripotenti umane.[3]
Il sale sodico di N6,2′-O-dibutiriladenosina 3′,5′-ciclico monofosfato è stato usato:
  • come supplemento del terreno per la differenziazione delle cellule staminali della cresta neurale (NCSC)
  • come componente del terreno di scongelamento per i neuroni umani crioconservati derivati dalle cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC)
  • nel terreno di Eagle modificato di Dulbecco (DMEM)′′ privo di siero per indurre la differenziazione degli astrociti.[4]
Biochem/physiol Actions
Analogo cAMP permeabile alle cellule che attiva la chinasi proteica dipendente da cAMP (PKA).
Features and Benefits
Questo è un prodotto in primo piano nell′ambito della ricerca sui nucleotidi ciclici. Cliccare qui per scoprire gli altri prodotti in primo piano nella ricerca sui nucleotidi ciclici. Ulteriori informazioni su piccole molecole bioattive per altre aree di ricerca sono disponibili sul sito sigma.com/discover-bsm.
Disclaimer
Perde il gruppo 2′-O-butirrile a pH 8,5
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D0627SML1228SML1231
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white
color
off-white
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D0260-25MG04061833557570
D0260-100MG04061833557563
D0260-5MG04061833557587