Vai a
D0627
N6,2′-O-Dibutirril-adenosina 3′,5′-ciclica monofosfato
≥96% (HPLC), synthetic (organic), powder
N6,2′-O-Dibutyryladenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
Sinonimo/i:
AMP ciclico dibutirrile, Bucladesina, cAMP dibutirrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 110.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 352.00
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 672.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2’000.00
5 x 1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 8’530.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C18H23N5O8PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
491.37
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
241-059-4
MDL number:
Assay:
≥96% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 100 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
CHF 110.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N6,2′-O-Dibutirril-adenosina 3′,5′-ciclica monofosfato, ≥96% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.5% Cyclic AMP, ≤3% monobutyryl derivatives
color
off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCC(=O)Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3OC(=O)CCC
InChI
1S/C18H24N5O8P.Na/c1-3-5-11(24)22-16-13-17(20-8-19-16)23(9-21-13)18-15(30-12(25)6-4-2)14-10(29-18)7-28-32(26,27)31-14;/h8-10,14-15,18H,3-7H2,1-2H3,(H,26,27)(H,19,20,22,24);/q;+1/p-1/t10-,14-,15-,18-;/m1./s1
InChI key
KRBZRVBLIUDQNG-JBVYASIDSA-M
Application
Il di-butirril cAMP è un analogo del cAMP cellule-permeabile in grado di attivare la protein-chinasi cAMP dipendente (PKA) o la via del segnale cAMP/PKA. Il di-butirril cAMP è usato come induttore di differenziazione morfologica e modulatore della segnalazione cellulare in cellule come quelle di Schwann . Dibutyrl cAMP is used in a variety of differentiation studies, such as neuron differentiation / neuronal differentiation.
Biochem/physiol Actions
Analogo cAMP permeabile alle cellule che attiva la chinasi proteica dipendente da cAMP (PKA).
Disclaimer
Perde il gruppo 2′-O-butirrile a pH 8,5
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D0260C9630A9376
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥93%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
off-white
color
white
color
-
color
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. is this product sterile?
    1 answer
    1. This product is not sterile. Prepared solutions may be filter sterilized.
      Helpful?
  2. How long is it stable in -20ºC after reconstitution in DMSO or H2O at 200mM? Do you have any recommendations for stability once the product is in solution?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 100 mg/mL. The solubility in DMSO has not been determined. Following reconstitution, aliquot and freeze at -20°C for up to 3 months or refrigerate at 2 - 8°C for up to 3 days. Avoid pH of 8.5 or greater as hydrolysis will occur. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/368/353/d0627pis-ms.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews