Vai a
C8754
Thiamine pyrophosphate
≥95%, powder
Sinonimo/i:
Aneurinepyrophosphoric acid, Cocarboxylase, Thiamine pyrophosphate chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 56.70
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 74.50
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 303.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’110.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19ClN4O7P2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.77
NACRES:
NA.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
205-836-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3875902
CHF 56.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Thiamine pyrophosphate, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(CCOP(OP(O)(O)=O)(O)=O)SC=[N+]1CC2=C(N)N=C(C)N=C2.[Cl-]
InChI
1S/C12H18N4O7P2S.ClH/c1-8-11(3-4-22-25(20,21)23-24(17,18)19)26-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H4-,13,14,15,17,18,19,20,21);1H
InChI key
YXVCLPJQTZXJLH-UHFFFAOYSA-N
Application
Thiamine pyrophosphate from Sigma has been used as a substrate to assay the enzymes in golgi lamellae isolated from rat tissue.[1]
Thiamine pyrophosphate has been used:
  • for the preparation of chitosan nano-particles
  • as a standard for vitamin B1 and its derivative in high-performance
  • liquid chromatography (HPLC) analysis
  • immunofluorescence
Biochem/physiol Actions
Thiamine pyrophosphate (TPP) is a coenzyme of transketolase, that catalyzes the cleavage of ribulose-5-phosphate. This reaction leads to the formation of D-glyceraldehyde-3-phosphate. It requires the addition of an acceptor aldehyde such as ribose-5-phosphate, glyceraldehye or glycolaldehyde. TPP is capable of decarboxylating hydroxypyruvate in the presence of an ′acceptor aldehyde′.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
7150171515U4125
assay
≥95%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.5% (T)
assay
95-100%
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
crystals
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiamine pyrophosphate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Explore thiamine's impact on serum-free cell culture systems for biomanufacturing monoclonal antibodies.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C8754-1G04061835483297
C8754-25G04061833522721
C8754-100G04061832700342
C8754-5G04061835556298