U4125
Uridine 5′-(trihydrogen diphosphate) sodium salt from Saccharomyces cerevisiae
95-100%
Sinonimo/i:
UDP sodium salt, Uridine 5′-(trihydrogen pyrophosphate) sodium salt
Saggio
95-100%
Solubilità
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H14N2O12P2.3Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3
GFASEGWJDXDCKZ-UHFFFAOYSA-K
Informazioni sul gene
human ... LPAR4(2846) , LTB4R(1241) , P2RY1(5028) , P2RY10(27334) , P2RY11(5032) , P2RY12(64805) , P2RY13(53829) , P2RY14(9934) , P2RY2(5029) , P2RY4(5030) , P2RY5(10161) , P2RY6(5031) , P2RY8(286530)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.