Vai a
C8176
Collagenasi
Sigma Blend Type L, ≤1.0 FALGPA units/mg solid
Sinonimo/i:
Clostridiopeptidasi A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 5’190.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≤1.0 FALGPA units/mg solid
CHF 5’190.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
form
powder
caseinase activity
≥40 units/mg solid
specific activity
≤1.0 FALGPA units/mg solid
mol wt
68-130 kDa
storage temp.
−20°C
Application
Collagenase from Clostridium histolyticum, or Clostridiopeptidase A, has been used in a study to assess the synthesis and in vitro evaluation of macromolecular antitumour derivatives based on phenylenediamine mustard. Clostridiopeptidase A has also been used in a study to investigate the enzymatic debridement of burn wounds with collagenase.
Biochem/physiol Actions
La collagenasi è attivata da quattro grammi atomo di calcio per mole di enzima. È inibita da etilen-glicol-bis(beta-amminoetil etere) - acido N, N, N′,N′-tetraacetico, beta-mercaptoetanolo, glutatione, acido tioglicolico e 8-idrossichinolina.
Effective release of cells from tissue requires the action of collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa. The pH optimum is 6.3-8.8. The enzyme is typically used to digest the connective components in tissue samples to liberate individual cells. Ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid (EGTA)4; β-mercaptoethanol; glutathione, reduced; thioglycolic acid, sodium; and 2,2′-dipyridyl; 8-hydroxyquinoline are known to inhibit the enzyme activity.
Other Notes
Una unità di digestione del collagene (CDU) libera peptidi da collagene proveniente da tendine d′Achille bovino equivalente in colore ninidrina a 1,0 μmole di leucina in 5 ore a pH 7,4 a 37 °C in presenza di ioni calcio. Una unità di idrolisi FALGPA idrolizza 1,0 μmole di furilacriloil-Leu-Gly-Pro-Ala per minuto a 25 °C. Una unità di proteasi neutra idrolizza caseina e produce colore equivalente a 1,0 μmole di tirosina per 5 ore a pH 7,5 a 37 °C. Una unità di clostripaina idrolizza 1,0 μmole of BAEE per minuto a pH 7,6 a 25 °C in presenza di DTT.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C7926C8051C2014
specific activity
≤1.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥2.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥1.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥1 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-125 kDa
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
caseinase activity
≥40 units/mg solid
caseinase activity
≤10 units/mg solid
caseinase activity
≥10 units/mg solid
caseinase activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagenasi
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
Coşkun Ozcan et al.
Burns : journal of the International Society for Burn Injuries, 28(8), 791-794 (2002-12-05)
Seventy-eight pediatric burn patients treated by enzymatic debridement with collagenase clostridiopeptidase A (CCA), were compared to 41 patients those burn wounds were excised surgically. Patients whose burn wounds were initially assessed as partial-thickness at admission were enrolled in the study.
N I Solov'eva et al.
Bioorganicheskaia khimiia, 20(3), 303-309 (1994-03-01)
Interactions of collagenases I and II (clostridiopeptidases) from Clostridium histolyticum with hexapeptide substrates in which some L-proline residues are replaced by their D-analogues, as well as with the tripeptide chloromethyl ketone Z-Gly-Pro-Gly-CH2Cl were studied. A role of stereochemistry of the
Ruth M Williams et al.
STAR protocols, 2(2), 100414-100414 (2021-04-20)
In order to process samples by fluorescence-activated cell sorting (FACS), it is essential to obtain a single-cell suspension of dissociated cells. Numerous protocols and commercial reagents are available; however, each requires optimization for specific tissue types. Here, we describe an
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C8176-500MG04061832700304
C8176-1G04061826682203
C8176-100MG04061832700281
C8176-25MG04061832700298
C8176-5G04061831157635