Documenti fondamentali
C7926
Sigma-Aldrich
Collagenasi
Sigma Blend Type F, ≥2.0 FALGPA units/mg solid
Sinonimo/i:
Clostridiopeptidasi A
Scegli un formato
25 MG
CHF 144.00
100 MG
CHF 268.00
1 G
CHF 955.00
500 MG
CHF 958.00
5 G
CHF 5’910.00
CHF 144.00
Spedizione prevista il19 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 144.00
100 MG
CHF 268.00
1 G
CHF 955.00
500 MG
CHF 958.00
5 G
CHF 5’910.00
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
CHF 144.00
Spedizione prevista il19 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
Clostridium histolyticum
Livello qualitativo
Stato
powder
caseinase activity
≤10 units/mg solid
Attività specifica
≥2.0 FALGPA units/mg solid
PM
68-130 kDa
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Collagenase from Clostridium histolyticum has been used in determining the degradation rate of collagen biomaterials.[1] It may also be used to determine the enzymatic degradation and enzymatic resistance by the liberated L-leucine measurements.[2]
Collagenase from Clostridium histolyticum, or Clostridiopeptidase A, has been used in a study to assess contact dermatitis with clostridiopeptidase A contained in Noruxol ointment. Clostridiopeptidase A has also been used in a study to investigate the early and successful enzymatıc debridement via collagenase application to pinna in a preterm neonate.
The enzyme has been used in the isolation of mast cells from adult mice. This study generated a large number of connective tissue-type mast cells by the culture of murine fetal skin cells.[3] The product has also been used in the in vitro biodegradation study of Bombyx mori silk fibroin fibers and films, by exposing them to the enzyme for varied time periods.[4]
Azioni biochim/fisiol
Effective release of cells from tissue requires the action of collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa. The pH optimum is 6.3-8.8. The enzyme is typically used to digest the connective components in tissue samples to liberate individual cells. Ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid (EGTA)4; β-mercaptoethanol; glutathione, reduced; thioglycolic acid, sodium; and 2,2′-dipyridyl; 8-hydroxyquinoline are known to inhibit the enzyme activity.
La collagenasi è attivata da quattro grammi atomo di calcio per mole di enzima. È inibita da etilen-glicol-bis(beta-amminoetil etere) - acido N, N, N′,N′-tetraacetico, beta-mercaptoetanolo, glutatione, acido tioglicolico e 8-idrossichinolina.
Definizione di unità
Una unità di digestione del collagene (CDU) libera peptidi da collagene proveniente da tendine d′Achille bovino equivalente in colore ninidrina a 1,0 μmole di leucina in 5 ore a pH 7,4 a 37 °C in presenza di ioni calcio. Una unità di idrolisi FALGPA idrolizza 1,0 μmole di furilacriloil-Leu-Gly-Pro-Ala per minuto a 25 °C. Una unità di proteasi neutra idrolizza caseina e produce colore equivalente a 1,0 μmole di tirosina per 5 ore a pH 7,5 a 37 °C. Una unità di clostripaina idrolizza 1,0 μmole of BAEE per minuto a pH 7,6 a 25 °C in presenza di DTT.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Nobuo Yamada et al.
The Journal of investigative dermatology, 121(6), 1425-1432 (2003-12-17)
We describe a novel culture system for generating large numbers of murine skin-associated mast cells and distinguish their characteristics from bone marrow-derived cultured mast cells. Culture of day 16 fetal skin single cell suspensions in the presence of interleukin-3 and
Biodegradation of Bombyx mori silk fibroin fibers and films.
Arai T, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 91(4), 2383-2390 (2004)
Properties of collagen and hyaluronic acid composite materials and their modification by chemical crosslinking
Rehakova M, et al.
Journal of Biomedical Materials Research, 30(3), 369-372 (1996)
K Vizárová et al.
Biomaterials, 16(16), 1217-1221 (1995-11-01)
Two kinds of layered atelocollagen materials cross-linked with hexamethylene diisocyanate (HMDIC), starch dialdehyde and glyoxal were enzymatically treated by bacterial collagenase. Evaluating collagenase digestion assay for these material showed progressive differences, particularly in the group of samples cross-linked with HMDIC.
Brittney R Garner et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 376(1), 40-50 (2020-10-27)
Pharmacological openers of ATP-sensitive potassium (KATP) channels are effective antihypertensive agents, but off-target effects, including severe peripheral edema, limit their clinical usefulness. It is presumed that the arterial dilation induced by KATP channel openers (KCOs) increases capillary pressure to promote
Protocolli
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.