Vai a
C8145
Cefsulodin sodium salt hydrate
third-generation cephalosporin antibiotic
Sinonimo/i:
7-(D-α-Sulfophenylacetamido)ceph-3-em-3-(4′-carbamoylpyridinium)methyl-4-carboxylate sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 125.00
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 199.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 577.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H19N4NaO8S2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
554.53 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51284140
EC Number:
257-692-4
MDL number:
CHF 125.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder or crystals
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].NC(=O)c1cc[n+](CC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)[C@@H](c4ccccc4)S([O-])(=O)=O)C3=O)C([O-])=O)cc1
InChI
1S/C22H20N4O8S2.Na/c23-18(27)13-6-8-25(9-7-13)10-14-11-35-21-15(20(29)26(21)16(14)22(30)31)24-19(28)17(36(32,33)34)12-4-2-1-3-5-12;/h1-9,15,17,21H,10-11H2,(H4-,23,24,27,28,30,31,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,17-,21-;/m1./s1
InChI key
REACMANCWHKJSM-DWBVFMGKSA-M
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Cefsulodin is a third generation cephalosporin antibiotic that has very specific activity against Pseudomonas aeruginosa. Cefuslodin is used in CIN (cefsulodin-Irgasan-novobiocin) agar to select for microorganisms such as E. coli. Cefsulodin is a substrate for rat Oatp1a4. It has been used to study multidrug resistance-associated protein 4 in efflux transport of prostaglandin E2 across the mouse blood-brain barrier[1].
Cefsulodin is used to study the effect of expression, binding, and inhibition of PBP1 and other penicillin-binding proteins (PBPs) on bacterial cell wall mucopeptide synthesis.
Biochem/physiol Actions
Cefsulodin is a cephalosporin. Cephalosporins disrupt cell wall synthesis by inhibiting PBP crosslinking of peptidoglycan.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C5020C5793C7912
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C8145-250MG04061833521861
C8145-100MG04061838820433
C8145-1G04061833521854