Vai a
C5020
Cefazolin sodium salt
89.1-110.1%
Sinonimo/i:
Cefazoline sodium, Monosodium cefazolin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H13N8NaO4S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
476.49
UNSPSC Code:
51282532
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-278-4
Beilstein/REAXYS Number:
3585038
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
89.1-110.1%
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].Cc1nnc(SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)Cn4cnnn4)C3=O)C([O-])=O)s1
InChI
1S/C14H14N8O4S3.Na/c1-6-17-18-14(29-6)28-4-7-3-27-12-9(11(24)22(12)10(7)13(25)26)16-8(23)2-21-5-15-19-20-21;/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,16,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/t9-,12-;/m1./s1
InChI key
FLKYBGKDCCEQQM-WYUVZMMLSA-M
General description
Chemical structure: β-lactam
Biochem/physiol Actions
Used to study the effect of expression, binding and inhibition of penicillin-binding proteins, especially PBP2 and PBP4 on bacterial cell wall mucopeptide synthesis.
Preparation Note
Freely soluble in water, very slightly soluble in chloroform and ethanol.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BP819PHR26811097603
Cefazolin sodium British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP819
Cefazolin sodium
USP
USP
1097603
Cefazolin
description
89.1-110.1%
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
assay
89.1-110.1%
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cefazolin sodium salt
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)