Vai a
C8022
Z-L-Arg 7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
Sinonimo/i:
Carbobenzoxy-L-arginine-7-amino-4-methylcoumarin hydrochloride, Nα-Cbz-L-arginine 7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride, Z-L-Arginine-4-methyl-7-coumarinylamide hydrochloride, Z-Arg-MCA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 386.00
CHF 328.10
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H27N5O5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
501.96
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
274-586-3
Beilstein/REAXYS Number:
4637954
MDL number:
CHF 328.10
Prezzo di listinoCHF 386.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
form
powder
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 290 nm; λem 390 nm (buffer pH 7.1), λex 290 nm; λem 437 nm (Reaction product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)OCc3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C24H27N5O5.ClH/c1-15-12-21(30)34-20-13-17(9-10-18(15)20)28-22(31)19(8-5-11-27-23(25)26)29-24(32)33-14-16-6-3-2-4-7-16;/h2-4,6-7,9-10,12-13,19H,5,8,11,14H2,1H3,(H,28,31)(H,29,32)(H4,25,26,27);1H/t19-;/m0./s1
InChI key
JYWCRDUTYUBXOL-FYZYNONXSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2027A4302A2883
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 290 nm; λem 390 nm (buffer pH 7.1), λex 290 nm; λem 437 nm (Reaction product)
fluorescence
-
fluorescence
λex 325 nm; λem 389 nm in ethanol
fluorescence
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C8022-50MG04061833521502