Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 pkg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 29.00 |
1 case | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 205.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122600
Packaging:
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~83 per ounce
CHF 29.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartidescription
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
packaging
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~83 per ounce
size
24 mm × 40 mm
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| packaging case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~83 per ounce | packaging case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~65 per ounce | packaging case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~54 per ounce | packaging pack of 80 |
| description No. 1 thickness (0.13-0.16 mm) | description No. 1 thickness (0.13-0.16 mm) | description No. 1 thickness (0.13-0.16 mm) | description GF/A grade: fast, high loading |
| size 24 mm × 40 mm | size 24 mm × 50 mm | size 24 mm × 60 mm | size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cover glasses
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?