Documenti fondamentali
C8181
Cover glasses
size 24 mm × 50 mm
Sinonimo/i:
Glass cover slips, Microscope cover slips
Scegli un formato
1 PKG
CHF 24.80
1 CASE
CHF 173.00
CHF 24.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 24.80
1 CASE
CHF 173.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122600
NACRES:
MA.01
CHF 24.80
Check Cart for Availability
Descrizione
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
Confezionamento
case of 10 1-oz pkgs
pkg of ~65 per ounce
Misura
24 mm × 50 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Contenuto correlato
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.