Vai a
C7698
Cicloesimide
from microbial, ≥94% (TLC)
Sinonimo/i:
3-[2-(3,5-dimetil-2-ossocicloesil)-2-idrossietil]glutarimmide, Actidione, Naramicina A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 139.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 413.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.35
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-636-0
Beilstein/REAXYS Number:
88868
MDL number:
Assay:
≥94% (TLC)
Form:
powder
CHF 139.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥94% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
ethanol: soluble, clear to hazy
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Gene Information
General description
La cicloesimmide (nota anche come actidione) è un antibiotico glutarimmidico che si isola in genere dal batterio Streptomyces griseus. Agisce come potente inibitore della biosintesi delle proteine nelle cellule eucariotiche pregiudicando la fase di translocazione del processo di traslazione, bloccando in maniera efficace l′allungamento traslazionale. In microbiologia, gioca un ruolo cruciale come agente per la selezione di ceppi resistenti di lieviti e funghi, dimostrandosi insostituibile negli ambienti sperimentali controllati.
Nella ricerca in biologia cellulare e in biochimica, la cicloesimmide esibisce una duplice natura circa l′induzione dell′apoptosi, inducendola o inibendola a seconda del tipo di cellula. I suoi effetti rapidi e reversibili ne fanno la soluzione ideale per lo studio dei processi cellulari e per determinare l′emivita delle proteine. La cicloesimmide trova inoltre impiego diffuso nella ricerca biomedica, come inibitore della sintesi proteica nelle cellule eucariotiche studiate in vitro (al di fuori degli organismi) e i suoi effetti regrediscono rapidamente per semplice rimozione dell′antibiotico. In fase sperimentale, la cicloesimmide assicura versatilità e preciso controllo: per questo è una scelta sicura quando si conducono nuove ricerche in biologia cellulare, biochimica e in ambito biomedicale,
Application
  • Nei ceppi di lievito, la cicloesimide è stata utilizzata come inibitore della sintesi proteica nell′esperimento di inseguimento della cicloesimide.
  • È stata utilizzata per inibire la traduzione nelle cellule di mammifero.
  • È stata adoperata per sopprimere la crescita fungina.[1]
Biochem/physiol Actions
Modalità d′azione: inibizione della traduzione negli eucarioti, che determina l′arresto della crescita cellulare e la morte cellulare. La CHX trova ampio impiego nella selezione dei ceppi di lieviti e funghi CHX-resistenti, nell′inibizione controllata della sintesi proteica finalizzata al rilevamento delle proteine a vita breve o alla superinduzione dell′espressione proteica, e nell′induzione o facilitazione dell′apoptosi ad opera dei recettori di morte.
Spettro d′azione: attivo contro lieviti e funghi come Candida, Aspergillus, Saccharomyces, Penicillium
Features and Benefits
  • Antibiotico di qualità elevata indicato per molteplici applicazioni di ricerca
  • Utilizzato comunemente in applicazioni di biologia cellulare e biochimica
Preparation Note
Chiusura a tenuta. Anidra Conservare in luogo asciutto. Conservare sotto chiave o in un'area accessibile
solo a personale qualificato o autorizzato.
Other Notes
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Tenere il contenitore ben chiuso in un luogo asciutto e ben ventilato. Conservare in un luogo asciutto.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
01810C198818079
Cycloheximide from microbial, ≥94% (TLC)
Sigma-Aldrich
C7698
Cycloheximide
Cycloheximide ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
01810
Cycloheximide
Cycloheximide Biotechnology Performance Certified
Sigma-Aldrich
C1988
Cycloheximide
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
liquid
assay
≥94% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: soluble, clear to hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
white to light beige
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cicloesimide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C7698-5G04061835556229
C7698-1G04061835506156
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf