Vai a
C1988
Cicloesimide
Biotechnology Performance Certified
Sinonimo/i:
3-[2-(3,5-dimetil-2-ossocicloesil)-2-idrossietil]glutarimmide, Actidione, Naramicina A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 116.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 444.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.35
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-636-0
Beilstein/REAXYS Number:
88868
MDL number:
CHF 116.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Biotechnology Performance Certified
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Gene Information
Application
Cycloheximide is widely used for selection of CHX-resistant strains of yeast and fungi, controlled inhibition of protein synthesis for detection of short-lived proteins and super-induction of protein expression, and apoptosis induction or facilitation of apoptosis induction by death receptors. It has been shown to selectively clear macrophages in atherosclerotic plaques[1] and activate cumulus-free equine oocytes.[2]
Biochem/physiol Actions
Modalità d′azione: inibizione della traduzione negli eucarioti, che determina l′arresto della crescita cellulare e la morte cellulare. La CHX trova ampio impiego nella selezione dei ceppi di lieviti e funghi CHX-resistenti, nell′inibizione controllata della sintesi proteica finalizzata al rilevamento delle proteine a vita breve o alla superinduzione dell′espressione proteica, e nell′induzione o facilitazione dell′apoptosi ad opera dei recettori di morte.
Spettro d′azione: attivo contro lieviti e funghi come Candida, Aspergillus, Saccharomyces, Penicillium
Cycloheximide (CHX) is an antibiotic produced by S. griseus that inhibits protein biosynthesis in eukaryotes. It inactivate transferase II enzyme that is involved in peptide chain elongation.[3] More recent studies revealed that CHX binds the 60S ribosome and specifically prevents the translocation step in elongation.[4]
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
0181018079C4859
Cicloesimide Biotechnology Performance Certified
Sigma-Aldrich
C1988
Cicloesimide
Cycloheximide ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
01810
Cycloheximide
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
Biotechnology Performance Certified
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
powder or crystals
form
liquid
form
ready-to-use solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cicloesimide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf