Vai a
C7150
Citocromo c
BioReagent, suitable for GFC marker
Sinonimo/i:
Citocromo c
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 109.00
5 x 1 vial
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 397.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
23151817
EC Number:
232-700-9
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
powder
Mol wt:
~12,400
CHF 109.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Level
form
powder
mol wt
~12,400
packaging
vial of ≥10 mg
suitability
suitable for GFC marker
storage temp.
−20°C
Application
Sono stati caratterizzati i siti specifici e l′entità dell′ossidazione nel citocromo c di cavallo trattato con H2O2 e UV. È stato suggerito che lo stato di tali siti potrebbe essere usato come biomarcatore per l′ambiente ossidativo di una cellula.
Cytochrome c is primarily known as an electron-carrying mitochondrial protein and is generally regarded as a universal catalyst of respiration. Cytochrome c can be used as a gel filtration molecular weight marker in gel filtration chromatography and protein chromatography and can be used to study cytochrome c control proteins, electron transport and cellular respiration.
Biochem/physiol Actions
Il citocromo c è noto principalmente come proteina mitocondriale portatrice di elettroni. La transizione tra gli stati ferroso e ferrico all′interno della cellula rende il citocromo c un efficiente trasportatore biologico di elettroni, che svolge un ruolo vitale nelle ossidazioni cellulari a livello vegetale e animale. Di solito è considerato un catalizzatore universale della respirazione, formando un ponte di elettroni essenziale tra i substrati respirabili e l′ossigeno.
Other Notes
Per maggiori informazioni sul citocromo c e il trasporto di elettroni visitare il sito web www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C2867C3131C2506
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
suitable for GFC marker
suitability
-
suitability
-
suitability
-
mol wt
~12,400
mol wt
12,384
mol wt
12327 Da
mol wt
12,384
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
packaging
vial of ≥10 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citocromo c
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Gel filtration chromatography is an established method for determining the size and molecular mass of proteins.
Paolo Ascenzi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 415(3), 463-467 (2011-11-08)
Carboxymethylation of equine heart cytochrome c (cytc) changes its tertiary structure by disrupting the heme-Fe-Met80 distal bond, such that carboxymethylated cytc (CM-cytc) displays myoglobin-like properties. Here, the effect of cardiolipin (CL) on peroxynitrite isomerization by ferric CM-cytc (CM-cytc-Fe(III)) is reported.
Federica Sinibaldi et al.
Journal of inorganic biochemistry, 105(11), 1365-1372 (2011-09-29)
In cells a portion of cytochrome c (cyt c) (15-20%) is tightly bound to cardiolipin (CL), one of the phospholipids constituting the mitochondrial membrane. The CL-bound protein, which has nonnative tertiary structure, altered heme pocket, and disrupted Fe(III)-M80 axial bond
Shuvasree SenGupta et al.
Frontiers in immunology, 12, 659996-659996 (2021-04-30)
Tumor associated neutrophils (TANs) are frequently detected in triple-negative breast cancer (TNBC). Recent studies also reveal the importance of neutrophils in promoting tumor progression and metastasis during breast cancer. However, the mechanisms regulating neutrophil trafficking to breast tumors are less
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C7150-5X1VL04061833295977
C7150-1VL04061835572311
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. I see that you list several horse heart cytochrome c products. What are the differences, and which one should I choose?
    1 answer
    1. Product No. C2506 is prepared with trichloroacetic acid (TCA), whereas C7752 is prepared with the milder acetic acid. The TCA method may reduce the amount of superoxide dismutase (SOD) present, but tends to cause dimerization or acid-modified structures of cytochrome c. In contrast, acetic acid preparations may have slightly higher amounts of SOD, but a lower proportion of dimeric cytochrome c. So C2506 would be recommended for enzyme activity studies that require low SOD, whereas C7752 is recommended for structural studies or binding studies, or for enzyme activity studies where possible SOD contamination is not a problem. Product No. C2867 is prepared from C2506; it is a BioUtra grade product, greater than or equal to 99% pure as determined by SDS-PAGE. It is recommended when an ultra-high purity is required.  Product No. C3256 is also prepared from C7752; it is isolated by ion-exchange chromatography. This fraction shows a high rate of ascorbic acid oxidation, but low activity in a cytochrome oxidase system.  Product No. C7150 is also prepared from C7752; it is suitable for use as a gel filtration molecular weight marker.
      Helpful?
  2. Is Product C7150, Cytochrome c, predominantly in the oxidized form or the reduced form?
    1 answer
    1. This product is not assayed for the percentage oxidized or reduced. However, based on the method of preparation, we would expect it to be predominantly in the oxidized form.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. How do I determine how much Product C7150, Cytochrome c, is in the oxidized form, and how much is reduced?
    1 answer
    1. This is determined by a spectral assay. The detailed assay procedure (operating procedure #11252) may be requested from Sigma St. Louis Technical Service ([email protected]).
      Helpful?
  5. How should I store solutions of Product C7150, Cytochrome c?
    1 answer
    1. Our general recommendations are as follows:  Store at -20 °C (freezer) for up to six months. Store at 2-8 °C (refrigerator) for up to two weeks. Store at 20-25 °C (room temperature) for up to three days. According to J. Biol. Chem, 237, 2161-2174 (1962), cytochrome c is stable to boiling, and over an unusually wide range of pH values. However, it denatures readily at extreme pH (low or high), and in high concentrations of organic solvents, such as ethanol or acetone.