Vai a
C7067
Nalgene® round carboy with spigot
nominal capacity 50 L (13 gal), low-density polyethylene
Sinonimo/i:
carboys, nalgene bottles, nalgene containers, Nalgene 2318-0130, laboratory container, vessel
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 241.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
CHF 241.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0130
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
nominal capacity
50 L (13 gal)
General description
Designed for easy dispensing. Graduated in 1 gallon and 5 litre increments. Spigot boss molded in one piece with carboy. Spigot closure included. 83B (83 mm) closure except where noted.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C6567Z360279C6942
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0130
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0010
manufacturer/tradename
Nalgene 2319-0130
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0065
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
material
polypropylene , polypropylene spigot and screw closure
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
H × D
13 in. (328 mm) × 6 in. (152 mm)
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 4/5 in. (376 mm)
H × D
23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
nominal capacity
50 L (13 gal)
nominal capacity
4 L (1 gal)
nominal capacity
50 L (13 gal)
nominal capacity
25 L (6.5 gal)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® round carboy with spigot
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C7067-1EA04061832614519