Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0010
H × D
13 in. (328 mm) × 6 in. (152 mm)
nominal capacity
4 L (1 gal)
General description
38-430 closure. Does not have shoulder handles
Designed for easy dispensing. Graduated in 1 gallon and 5 litre increments. Spigot boss molded in one piece with carboy. Spigot closure included. 83B (83 mm) closure except where noted.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® round carboy with spigot
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?