Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 778.00 |
Informazioni su questo articolo
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiApplication
A reverse phase microparticulate packing used for separating a variety of compounds used in pharmaceutical and food products.
Legal Information
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| particle size 10 μm | particle size 10 μm | particle size - | particle size - |
| form solid | form solid | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| density 0.45 g/cm3 (lit.) | density 0.48 g/cm3 at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| surface area >250 m2/g | surface area >350 m2/g | surface area - | surface area - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Weronika Kuźmicka et al.
Nutrients, 13(1) (2020-12-31)
Zinc plays an important physiological role in the entire body, especially in the immune system. It is one of the most abundant microelements in our organism and an essential component of enzymes and antibacterial proteins. Zinc levels were reported to
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C6267-10G | 04061832974859 |