Vai a
LCPAK00A1
Purificatore LC-Pak
Delivers water for trace and ultra-trace organic analysis (HPLC, UHPLC, LC-MS, LC-MS/MS). Placed at the point of dispense of Milli-Q®IQ/EQ 7 systems.
Sinonimo/i:
Cartuccia per trattamento finale LC-Pak®
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.13
eCl@ss:
33050190
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
cartridge (Reverse-phase C18 granular silica based cartridge)
Quality Segment
feature
removal of trace organics
packaging
pkg of 1 unit
technique(s)
LC/MS: suitable, UHPLC: suitable
application(s)
PFAS testing
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
La cartuccia per il trattamento finale LC-Pak® è una unità di purificazione contenente silice granulare porosa in fase inversa C18. È convalidata per produrre acqua di qualità idonea per analisi organiche in tracce e ultra-tracce.
Strumento dal design compatto che garantisce la disponibilità continua di acqua ultrapura, purificata di fresco, direttamente al punto d′uso Q-POD® dei sistemi per la purificazione dell′acqua delle serie Milli-Q® IQ and EQ 7.
Application
L′acqua ultrapura trattata con una cartuccia LC-Pak® è adatta per la preparazione di eluenti, tamponi, bianchi e standard e per la diluizione dei campioni nelle analisi LC-MS[1] e LC-MS-MS[2][3].
Features and Benefits
  • Fornito completo di Certificato di Qualità.
  • Se alimentato con acqua ultrapura Milli-Q®, produce almeno 500 L di acqua adatta per analisi organiche in tracce e ultra-tracce.
  • Prima dell'uso, attivare con metanolo di grado elevato.
  • Spedito ermeticamente sigillato con la sua campana di protezione.
  • L′estremità inferiore è stata ridisegnata per un'installazione sicura della campana di protezione.
  • Manutenzione semplice e rapida: si installa e si sostituisce con facilità.
  • L′etichetta e-Sure per l′identificazione mediante radiofrequenza e la connessione con l′erogatore Q-POD® consente la completa tracciabilità (gestione dei dati) e il monitoraggio automatico dello stato dei consumabili sull′interfaccia touchscreen del POD.
Legal Information
LC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
LCPAK0001V0CPAK001V0CPAK0A1
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7015
compatibility
for use with Direct-Q® UV, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Integral, for use with Milli-Q® Reference, for use with Simplicity® UV, for use with Synergy® UV
compatibility
for use with Direct-Q® UV, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Integral, for use with Milli-Q® Reference, for use with Simplicity® UV, for use with Synergy® UV
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
material
cartridge (Reverse-phase C18 granular silica based cartridge)
material
cartridge (Reverse-phase C18 granular silica based cartridge)
material
carbon (activated), polyethylene (Luer Plug), polyethylene connector, polypropylene housing
material
carbon cartridge (activated)
application(s)
PFAS testing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Purificatore LC-Pak
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  7. If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
    1 answer
    1. It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
      Helpful?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  9. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  10. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.