Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 350.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 350.00
material
polypropylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2250-0130
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
nominal capacity
50 L (13 gal)
General description
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| material polypropylene , white polypropylene screw closure | material polypropylene , white polypropylene screw closure | material polypropylene , white polypropylene screw closure | material low-density polyethylene , white polypropylene screw closure |
| manufacturer/tradename Nalgene 2250-0130 | manufacturer/tradename Nalgene 2250-0020 | manufacturer/tradename Nalgene 2250-0050 | manufacturer/tradename Nalgene 2210-0065 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| nominal capacity 50 L (13 gal) | nominal capacity 10 L (2.5 gal) | nominal capacity 20 L (5.5 gal) | nominal capacity 25 L (6.5 gal) |
| H × D 26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm) | H × D 15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm) | H × D 20 1/2 in. (521 mm) × 11 3/8 in. (287 mm) | H × D 23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® round carboy, with handles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C5567-1EA | 04061832614410 |