Vai a
C4442
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 10 L (2.5 gal), polypropylene
Sinonimo/i:
carboys, nalgene carboys, Nalgene 2250-0020, laboratory container, receptical, vessel
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 116.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
CHF 116.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polypropylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2250-0020
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
General description
Graduated in 1 gal and 5 L increments. 83B (83 mm) closure.
Screw closure with thermoplastic elastomer (TPE) gasket. Autoclavable (only when empty). Not recommended for use with hazardous materials.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C5192C5567C2692
description
nominal capacity 10 L (2.5 gal), polypropylene
description
nominal capacity 20 L (5.5 gal), polypropylene
description
nominal capacity 50 L (13 gal), polypropylene
description
nominal capacity 10 L (2.5 gal), low-density polyethylene
manufacturer/tradename
Nalgene 2250-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2250-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 2250-0130
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0020
material
polypropylene , white polypropylene screw closure
material
polypropylene , white polypropylene screw closure
material
polypropylene , white polypropylene screw closure
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
H × D
20 1/2 in. (521 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
nominal capacity
50 L (13 gal)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)