Vai a
C2062
Bottle carrier, Nalgene®
Holds 1 x 4 L bottle
Sinonimo/i:
carrier bottle, nalgene carrier, Nalgene 6501-4000, bottle holder, bottle storage
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 162.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 6501-4000
Feature:
Holds 1 x 4 L bottle
Material:
epoxy-coated handle, low-density polyethylene
Packaging:
pack of 1 ea
CHF 162.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
epoxy-coated handle, low-density polyethylene
feature
Holds 1 x 4 L bottle
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 6501-4000
General description
Handle locks cover while carrying.
Clear plastic cap protects bottle closure and allows identification of color-coded closure on bottles. Remove the cap with a twist and dispense without removing the bottle from the carrier.
Holds and protects standard acid and chemical bottles and permits pouring without removing the bottles.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C2187C1937B7910
Bottle carrier, Nalgene® Holds 1 x 4 L bottle
C2062
Bottle carrier, Nalgene®
material
epoxy-coated handle, low-density polyethylene
material
low-density polyethylene
material
epoxy-coated handle, low-density polyethylene
material
polypropylene cap, polypropylene copolymer bottle (PPCO), round translucent bottle, white polypropylene screw closure
manufacturer/tradename
Nalgene® 6501-4000
manufacturer/tradename
Nalgene® 6505-0010
manufacturer/tradename
Nalgene® 6501-2500
manufacturer/tradename
Nalgene® 2126-4000
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
feature
Holds 1 x 4 L bottle
feature
Holds 6 x 0.5 L bottle
feature
Holds 1 x 2.5 L bottle
feature
with cap
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bottle carrier, Nalgene®
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Packaging options for solvents include glass, PVC coated, Sure/Seal bottles, and aluminum cans, offering diverse dispensing solutions.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C2062-1EA04061826744017