Vai a
C0788
Z-Leu-Leu-Glu β-naphthylamide
≥98%, powder
Sinonimo/i:
Cbz-LLE β-naphthylamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 347.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H44N4O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
632.75
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
CHF 347.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white
solubility
THF: 25 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C35H44N4O7/c1-22(2)18-29(38-34(44)30(19-23(3)4)39-35(45)46-21-24-10-6-5-7-11-24)33(43)37-28(16-17-31(40)41)32(42)36-27-15-14-25-12-8-9-13-26(25)20-27/h5-15,20,22-23,28-30H,16-19,21H2,1-4H3,(H,36,42)(H,37,43)(H,38,44)(H,39,45)(H,40,41)
InChI key
MIYHULQEZFNUGE-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for the glutamylpeptidyl-peptide hydrolase activity of the 20S proteasome (multicatalytic proteinase complex).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L1635SML1836C0483
β-ODAP ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1836
β-ODAP
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
THF: 25 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: insoluble
solubility
0.1 M HCl: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: soluble
color
white
color
-
color
white to beige
color
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)