Vai a
C0483
Z-Leu-Leu-Glu-7-amido-4-methylcoumarin
≥95%, solid
Sinonimo/i:
Cbz-Leu-Leu-Glu-AMC, Z-LLE-AMC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 386.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H44N4O9
Peso molecolare:
664.75
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
solid
CHF 386.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C35H44N4O9/c1-20(2)15-27(38-34(45)28(16-21(3)4)39-35(46)47-19-23-9-7-6-8-10-23)33(44)37-26(13-14-30(40)41)32(43)36-24-11-12-25-22(5)17-31(42)48-29(25)18-24/h6-12,17-18,20-21,26-28H,13-16,19H2,1-5H3,(H,36,43)(H,37,44)(H,38,45)(H,39,46)(H,40,41)/t26-,27-,28-/m0/s1
InChI key
FOYHOBVZPWIGJM-KCHLEUMXSA-N
General description
Z-Leu-Leu-Glu-7-amido-4-methylcoumarin is a fluoropeptide.[1] It acts as a substrate for caspase-like activity.[2]
Application
Z-Leu-Leu-Glu-7-amido-4-methylcoumarin has been used as a fluorogenic substrate for peptidyl glutamyl peptide hydrolase (PGPH) in rat soleus muscle,[3] neonatal cardiomyocytes[4] and rat brain samples.[5]
Biochem/physiol Actions
Fluorogenic substrate for the measurement of the peptidylglutamyl-peptide hydrolyzing activity of the 20S proteasome.
Fluorogenic substrate to measure peptidylglutamyl-peptide hydrolyzing activity of 20S proteasome.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A3401C0788C9521
assay
≥95%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
THF: 25 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)