Vai a
C0773
Collagenasi
high purity, purified by chromatography, Type VII, ≥4 FALGPA units/mg solid, lyophilized powder, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
Sinonimo/i:
Clostridiopeptidasi A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1500 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 89.40
3000 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 190.00
7500 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 311.00
15000 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 705.00
60000 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’830.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
CHF 89.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
type
Type VII
form
lyophilized powder
specific activity
≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
mol wt
68-130 kDa
purified by
chromatography
composition
Protein, ≥85% biuret
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
foreign activity
caseinase and clostripain ≤1 units/mg protein
storage temp.
−20°C
Application
Collagenase has been used in the preparation of arterial tissue for the study of advanced glycosylation end products (AGE). The enzyme has also been used along with other proteases for the disaggregation of human tumor, mouse kidney, human brain, lung epithelium and many other tissues. It is also effective in liver and kidney perfusion studies, digestion of pancreas, and isolation of nonparenchymal hepatocytes.
Biochem/physiol Actions
La collagenasi è attivata da quattro grammi atomo di calcio per mole di enzima. È inibita da etilen-glicol-bis(beta-amminoetil etere) - acido N, N, N′,N′-tetraacetico, beta-mercaptoetanolo, glutatione, acido tioglicolico e 8-idrossichinolina.
Effective release of cells from tissue requires the action of both collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa. Optimal pH ranges from 6.3-8.8. The enzyme recognizes the sequence -R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-, where X is most often a neutral amino acid.
Physical form
Lyophilized powder containing calcium chloride
Preparation Note
A stock solution may be prepared by dissolving 0.05 - 0.1 mg of collagenase in one mL of 50 mM TES buffer containing 0.36 mM calcium chloride (TESCA), pH 7.4 at 37 °C. Use cold buffer.
Please note the material will not dissolve completely and few sediments may be seen. The sediments do not affect the activity of the solution.
Other Notes
Una unità di digestione del collagene (CDU) libera peptidi da collagene proveniente da tendine d′Achille bovino equivalente in colore ninidrina a 1,0 μmole di leucina in 5 ore a pH 7,4 a 37 °C in presenza di ioni calcio. Una unità di idrolisi FALGPA idrolizza 1,0 μmole di furilacriloil-Leu-Gly-Pro-Ala per minuto a 25 °C. Una unità di proteasi neutra idrolizza caseina e produce colore equivalente a 1,0 μmole di tirosina per 5 ore a pH 7,5 a 37 °C. Una unità di clostripaina idrolizza 1,0 μmole of BAEE per minuto a pH 7,6 a 25 °C in presenza di DTT.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C2399C2799C2674
Collagenasi high purity, purified by chromatography, Type VII, ≥4 FALGPA units/mg solid, lyophilized powder, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
Sigma-Aldrich
C0773
Collagenasi
Collagenasi 0.2 μm filtered, high purity, purified by chromatography, Type VII-S, ≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
Sigma-Aldrich
C2399
Collagenasi
Collagenasi powder, suitable for cell culture, ≥4 FALGPA units/mg solid, high purity, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
Sigma-Aldrich
C2799
Collagenasi
Collagenasi lyophilized powder, ≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Sigma-Aldrich
C2674
Collagenasi
specific activity
≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
specific activity
≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
specific activity
≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
specific activity
≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
68-130 kDa
mol wt
-
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-130 kDa
foreign activity
caseinase and clostripain ≤1 units/mg protein
foreign activity
-
foreign activity
neutral protease and clostripain ≤1 unit/mg solid
foreign activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagenasi
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Just want to make sure that the 1500 UNITS means one mg of collagenase have the activity of 1500 collagen digestion units. If I want to make a 1500 UNITS stock, I only need to add 1 mg of the products into the 1ml of recommended buffer.
    1 answer
    1. This product is sold on the basis of activity rather than mass. The minimum activity is 700 units per milligram. At the minimum activity, a 1500-unit package would contain 2.14 milligrams. The activity is lot specific and reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c0773#product-documentation
      Please see the following link to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/327/456/c0773pis.pdf